Key Documents
AXYGEN3200LRS
GEN3 multi-barrier filter tips
capacity 200 μL, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
filtered pipet tips
Conditionnement
case of 4800 tips racked
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Capacité
200 μL