Key Documents
A7772
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
S-(5′-deoxyadenosin-5′-yl)-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18N6O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
Pureté
>98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
Clé InChI
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
S-adenosyl-L-cysteine, an analogue of S-adenosyl-L-homocysteine (L-AdoHcy), is used in the cyrstallizaton of methytransferases such as XMT and DXMT N-methyltransferases.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable