A6757
D-Arginine monohydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Arginine monohydrochloride, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
216-218 °C
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m1./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable