A5633
Antifoam A Concentrate
active silicone polymer 100 %
Synonyme(s) :
Silicone Antifoam Solution
About This Item
Produits recommandés
Description
100% active silicone polymer
Niveau de qualité
Forme
suspension
Ne contient pas
emulsifier
Composition
active silicone polymer, 100%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
Description générale
Application
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter