A5025
Ala-Ala-Ala-Ala-Ala
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
Penta-L-alanine
About This Item
Produits recommandés
product name
Ala-Ala-Ala-Ala-Ala,
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES
CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C15H27N5O6/c1-6(16)11(21)17-7(2)12(22)18-8(3)13(23)19-9(4)14(24)20-10(5)15(25)26/h6-10H,16H2,1-5H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,23)(H,20,24)(H,25,26)
Clé InChI
XXAUOPDVAKGRPR-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable