A4386
Adenosine 5′-diphosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥95% (HPLC), crystalline, bacterial
Synonyme(s) :
A2P5P, ADP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
crystalline
Solubilité
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Nc3ncnc4n(cnc34)[C@@H]5O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2C6H13N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6H,1-5,7H2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Clé InChI
SCOUEIPNDLFPCX-IDIVVRGQSA-N
Application
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable