A3231
Anti-ATG3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-APG3, Anti-APG3L, Anti-Autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), Anti-DKFZp564M1178, Anti-FLJ22125, Anti-MGC15201, Anti-PC3-96
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using rat NRK cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HeLa and mouse 3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG3(64422)
mouse ... Atg3(67841)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable