A1970
Anti-VSV-Glycoprotein−Agarose antibody, Mouse monoclonal
clone P5D4, purified from hybridoma cell culture, PBS suspension
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P5D4, monoclonal
Forme
PBS suspension
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins (VSV-G)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
Isotype
IgG1
Capacité
≥15 nmol/mL, resin binding capacity (VSV-G tagged fusion protein)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (1 paper)
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable