95126
Triethylene glycol
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Triglycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
699 °F
Limite d'explosivité
9.2 %
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.01% peroxides (as H2O2)
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Point d'ébullition
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
−7 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
OCCOCCOCCO
λ
50 mg/mL in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
330.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
166 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter