83870
D-Ribose 5-phosphate barium salt hexahydrate
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
R-5-P-Ba
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Ba++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.Ba.6H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;6*1H2/q;+2;;;;;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;;;;/m0......./s1
Clé InChI
WUZJSCGFQURQNK-BJLVBTRRSA-L
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable