Key Documents
69234
Sigma-Aldrich
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
656.33 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
pH
7.0-8.0
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable