43781
(Lauryldimethylammonio)acetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Dodecyldimethylammonio)acetate, N-Dodecyl-N,N-dimethylglycine, Laurylbetaine, Lauryldimethylaminoacetic acid betaine, Lauryldimethylbetaine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
271.44 g/mol
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Conductivité
≤10 μS/cm (1% (w/v) in water)
λ
1 % (w/v) in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
Clé InChI
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable