Key Documents
363M-1
Sigma-Aldrich
PAX-8 (MRQ-50)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-50, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (363M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (363M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (363M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (363M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (363M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... PAX8(7849)
Description générale
PAX-8 est un facteur de transcription exprimé durant le développement embryonnaire des organes müllériens, des reins et de la thyroïde, certains types de cellules épithéliales de ces tissus à l'état mature les exprimant en continu. PAX-8 est un marqueur des néoplasmes d'origine gynécologique, rénale et thyroïdienne. L'anticorps anti-PAX-8 (MRQ-50) cible l'extrémité N-terminale de la molécule PAX-8. Cette section de la protéine se retrouve dans d'autres protéines PAX telles que PAX-5 et PAX-6 ; il est ainsi possible d'observer une certaine réactivité croisée avec ces protéines, comme le montre le marquage de certains lymphocytes et certaines cellules neuroendocrines.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Forme physique
Solution dans du tampon Tris, pH 7,3-7,7, avec 1 % de BSA et <0,1 % d′azide de sodium
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Pour une assistance technique, veuillez contacter le 800-665-7284 ou envoyer un email à l′adresse service@cellmarque.com.
Informations légales
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Inigo Espinosa et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 34(3), 257-265 (2015-04-07)
Breast carcinomas rarely metastasize to the ovary and are even more rarely present clinically as primary ovarian tumors. However, patients with breast cancer not infrequently develop independent primary ovarian carcinomas. In these cases, distinction between independent primaries and metastatic tumors
Meaghan L Barr et al.
Journal of clinical pathology, 68(1), 12-17 (2014-10-16)
Immunohistochemical stains have greatly improved the diagnostic accuracy of renal cell carcinoma (RCC) for primary and distant tumours. We evaluate a marker that has recently been incorporated in clinical practice, PAX-8, in primary and metastatic RCCs. Two distinct tissue microarrays
Mark J Mentrikoski et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 22(9), 635-641 (2014-10-04)
Clear-cell renal cell carcinoma (CC-RCC) is the most common primary kidney malignancy, yet this morphology is not unique to renal primary tumors, as clear-cell variants of numerous nonrenal carcinomas of varying lineages exist. Therefore, because of CC-RCC's ability to metastasize
Ping Zhang et al.
Pathology international, 56(5), 240-245 (2006-05-04)
Thyroid transcription factor 1 (TTF1), thyroid transcription factor 2 (TTF2) and paired box gene 8 (Pax8) are demonstrated to play a crucial role for the differentiation and organogenesis of thyroid follicular cells. Their roles in thyroid carcinogenesis are not very
Ankur R Sangoi et al.
The American journal of surgical pathology, 35(5), 678-686 (2011-04-15)
The diagnosis of metastatic clear cell renal cell carcinoma (CC-RCC) can be difficult because of its morphologic heterogeneity and the increasing use of small image-guided biopsies that yield scant diagnostic material. This is further complicated by the degree of morphologic