Key Documents
235R-1
Sigma-Aldrich
CDX-2 (EPR2764Y)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EPR2764Y, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (235R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (235R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (235R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (235R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (235R-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG
Contrôle
colon
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... CDX2(1045)
Description générale
CDX-2 est un facteur de transcription à homéodomaine de type caudal qui intervient dans le développement et le maintien des muqueuses intestinales. Cette protéine est exprimée dans l'épithélium gastro-intestinal normal et néoplasique, y compris dans les adénocarcinomes colorectaux. Elle est utile pour identifier l'origine gastro-intestinale des lésions bénignes et malignes.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Liaison
Des lames de contrôle positif pour CDX-2, référence 235S, sont disponibles pour l′immunohistochimie (sections fixées au formol et incluses dans la paraffine).
Forme physique
Solution dans du tampon Tris, pH 7,3-7,7, avec 1 % de BSA et <0,1 % d′azoture de sodium.
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Pour l′assistance technique, veuillez contacter le 800-665-7284 ou envoyer un email à l′adresse service@cellmarque.com.
Informations légales
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gabriel M Groisman et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 23(1), 52-57 (2003-12-12)
Histologic differentiation of primary ovarian carcinoma from colonic carcinoma metastatic to the ovary may be difficult. Cytokeratin 7 (CK7) and cytokeratin 20 (CK20) immunostaining is usually used, but these markers lack specificity for ovarian and intestinal epithelium, and overlapping results
Lori A Erickson et al.
Endocrine pathology, 15(3), 247-252 (2005-01-11)
The transcription factors CDX1 and CDX2 are homeobox genes that regulate development of the epithelium of the small and large intestine. A few studies have shown that Cdx2 protein expression is useful in the diagnosis of adenocarcinomas as well as
Anjali Saqi et al.
American journal of clinical pathology, 123(3), 394-404 (2005-02-18)
Carcinoids of different organs appear morphologically indistinguishable. We studied the usefulness of differential expression of CDX2 and thyroid transcription factor-1 (TTF-1) in 78 gastrointestinal and pulmonary carcinoids and their metastases (n = 10). CDX2 staining of gastric biopsy specimens with
Robert M Mazziotta et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 13(1), 55-60 (2005-02-22)
Paraffin-embedded sections of various adenocarcinomas (13 colonic, 11 mucinous ovarian, 5 serous ovarian, 8 pancreatic, 6 ampullary, 12 gastric, 5 esophageal, 10 endometrial, 29 breast, and 55 lung) and 29 additional lung carcinomas (nonadenocarcinomas) were immunostained with antibodies to CDX2
Reda S Saad et al.
American journal of clinical pathology, 122(3), 421-427 (2004-09-15)
We studied the diagnostic value of Cdx2 to distinguish mucinous bronchioloalveolar carcinoma from mucinous colorectal adenocarcinoma metastatic to the lung. We retrieved 92 via the hospital computer system, including 30 mucinous bronchioloalveolar carcinomas, 32 nonmucinous bronchioloalveolar carcinomas, and 30 mucinous
Articles
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
Contenu apparenté
Un bref aperçu de l'immunohistochimie (IHC) pour le diagnostic et de son importance en biologie médicale moderne. Apprenez-en davantage sur l'IHC et sur son rôle dans le diagnostic des cancers et la détection des maladies infectieuses.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Afficher tout