Key Documents
15361
Sigma-Aldrich
Sulfate de bléomycine from Streptomyces verticillus
for fluorescence, mixture of bleomycin sulfate salts, lyophilized, powder or crystals, white to off-white
Synonyme(s) :
Blexane, Blénoxane, Bléo
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111733
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Source biologique
Streptomyces verticillus
Qualité
for fluorescence
lyophilized
Forme
powder or crystals
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Cu: ≤0.1%
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
Clé InChI
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
Description générale
Chemical structure: glycopeptide
Application
Bleomycin sulfate is used to study tumor-specific cytotoxic activity in certain cell lines such as human normal oral cells(gingival fibrobast HGF, pulp cell HPC and periodontal ligament fibroblast HPLF), human oral squamous cell carcinoma (HSC-2, HSC-3, HSC-4, Ca9-22 and NA) and human promyelocytic leukemia HL-60 cells. It is used to study free radical-mediated mechanisms of DNA strand scission/breaking and as a transformed cell selection agent, especially for plant transformants. Recommended for use as a selection agent at 10-100 μg/ml.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sulfate de bléomycine se lie à l′ADN, provoque une coupure de l′ADN double brin au niveau de séquences de bases spécifiques et inhibe la synthèse de l′ADN. Cette action inhibitrice nécessite la liaison d′oxygène et d′un ion métallique par la bléomycine. Elle peut également cliver l′ARN dans une moindre mesure, mais de façon plus sélective. Elle agit comme inducteur et régulateur de l′apoptose et inhibe l′angiogenèse tumorale.
Conditionnement
Packaged in a bottomless glass bottle with its contents inside an inserted fused cone.
Composants
Ce produit est un mélange d′antibiotiques glycopeptidiques contenant les bléomycines A2 (70 %) et B2 (30 %). Les bléomycines se distinguent les unes des autres par leur amine terminale et leur activité biologique.
Attention
Il est recommandé de conserver ce produit entre 2 et 8 °C.
Notes préparatoires
Ce produit est soluble dans l′eau à 20 mg/ml et maintient son activité pendant plusieurs jours. Une solution à 2 unités/ml dans du phosphate de potassium neutre à 0,1 M doit être utilisée dans un délai de 14 jours. Une solution à 3 unités/ml dans un tampon salin normal reste active pendant trois mois.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
V Murray et al.
The Journal of biological chemistry, 263(26), 12854-12859 (1988-09-15)
The DNA sequence specificity of the cancer chemotherapeutic agent, bleomycin, has been investigated in three clones of human alpha RI-DNA. The three 340-base pair alpha RI-DNA sequences were almost identical in their nucleotide sequence enabling the study of subtle effects
R P Hertzberg et al.
Biochemistry, 27(9), 3164-3174 (1988-05-03)
Bleomycin-mediated DNA strand scission has been shown to be diminished at certain sequences in proximity to 5-methylcytidines. We have investigated the molecular basis of this observed diminution using selective bleomycin (BLM) modifications at the C-terminus. Of the four different bleomycin
Masahiro Sasaki et al.
Anticancer research, 26(5A), 3373-3380 (2006-11-11)
Three antitumor antibiotics, mitomycin C, bleomycin sulfate and peplomycin sulfate, were compared for their tumor-specific cytotoxicity, using human oral squamous cell lines (HSC-2, HSC-3, HSC-4, Ca9-22 and NA), human promyelocytic leukemic cell line HL-60 and human normal oral cell types
Mechanism of bleomycin action: in vitro studies.
R M Burger et al.
Life sciences, 28(7), 715-727 (1981-02-16)
James W Voltz et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 39(1), 45-52 (2008-02-16)
The roles of sex hormones as modulators of lung function and disease have received significant attention as differential sex responses to various lung insults have been recently reported. The present study used a bleomycin-induced pulmonary fibrosis model in C57BL/6 mice