Key Documents
H2198
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Hydrure d'heptyle, n-Heptane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Numéro Beilstein :
1730763
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus écologiques, respectant au moins l′un des 12 principes pour une chimie plus verte. L′heptane est un solvant préférable du point de vue environnemental et une option plus verte que l′hexane, méritant ainsi la dénomination « Solvants et produits auxiliaires plus sûrs ». Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Alternative plus écologique que l′hexane.
Caractéristiques et avantages
Alternative plus écologique que l′hexane.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Les conteneurs Pure-Pac® II requièrent l'utilisation de coupleurs de vanne Macro Z560723 de Micro Matic pour la distribution des solvants.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Gábor Csordás et al.
PloS one, 9(6), e98191-e98191 (2014-06-04)
In recent years, Drosophila melanogaster has become an attractive model organism in which to study the structure and development of the cellular immune components. The emergence of immunological markers greatly accelerated the identification of the immune cells (hemocytes), while the
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 809-816 (2011-01-07)
Partition coefficients for varied compounds were determined for the organic solvent-propylene carbonate biphasic partition system where the organic solvent is n-heptane, isopentyl ether or 1-octanol. These partition coefficient databases are analyzed using the solvation parameter model facilitating a quantitative comparison
Ross J Ellis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(40), 12796-12807 (2014-08-30)
Combining experiment with theory reveals the role of self-assembly and complexation in metal-ion transfer through the water-oil interface. The coordinating metal salt Eu(NO3)3 was extracted from water into oil by a lipophilic neutral amphiphile. Molecular dynamics simulations were coupled to
Jiahong Lei et al.
Analytica chimica acta, 858, 60-65 (2015-01-20)
A flow injection system incorporated with a polycation-sensitive polymeric membrane electrode in the flow cell is proposed for potentiometric determination of heparin. An external current in nano-ampere scale is continuously applied across the polymeric membrane for controlled release of protamine
Contenu apparenté
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Afficher tout