538221
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
mixture of isomers, 99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Technique(s)
GC/MS: suitable
Impuretés
≤0.10% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
255 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H24O3/c1-8(2)10(13)12(5,6)7-15-11(14)9(3)4/h8-10,13H,7H2,1-6H3
Clé InChI
DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup