538191
Butyraldehyde
≥99.0%, dry
Synonyme(s) :
Butanal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
90 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Température d'inflammation spontanée
390 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Impuretés
≤0.30% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.380 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 g/L at 20 °C
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde