537535
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate
≥99.2%
Synonyme(s) :
Butyldiglycol acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.2%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
393 °F
Limite d'explosivité
0.76 %, 135 °F
10.7 %, 203 °F
Impuretés
≤0.10% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
-32 °C
Solubilité
water: soluble 65 g/L at 20 °C
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup