Key Documents
443778
Sigma-Aldrich
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1-méthyl-2-pyrrolidone, N-méthyl-2-pyrrolidone, M-PYROL, NMP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro Beilstein :
106420
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
1-méthyl-2-pyrrolidinone, ACS reagent, ≥99.0%
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
518 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Impuretés
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
Couleur
APHA: ≤50
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Solubilité
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
Chaîne SMILES 
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methyl-2-pyrrolidinone may be used as:
  • An alternative eluent to THF in the size exclusion chromatography (SEC) based resolution of coal-derived liquids.
  • Reaction medium to prepare 2-aryl and 2-alkyl benzothiazoles.
  • A solvent in the ultrasonic preparation of metal organic framework (MOF-177) crystals.
It may be used to synthesize single-phase chalcopyrite CuInSe2 nanocrystals and potassium 3-methyl-2-oxo-pyrrolidinenitronate.
Conditionnement
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
A Green and Air Pressure Solution Synthesis of CuInSe2 Nanocrystals Using 1-methyl-2-Pyrrolidinone as Hot Solvent.
Wang W, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94(8), 2571-2577 (2011)
Alkyl nitrate nitration of active methylene-compounds. 15. Nitration of 1-methyl-4-piperidone, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 1,3-dimethyl-2-pyrrolidinone.
Feuer H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(3), 481-485 (1979)
Solubility limitations in the determination of molecular mass distributions of coal liquefaction and hydrocracking products: 1-methyl-2-pyrrolidinone as mobile phase in size exclusion chromatography.
Herod AA, et al.
Energy and Fuels, 10(3), 743-750 (1996)
Aneuploidy induction in Saccharomyces cerevisiae by two solvent compounds, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 2-pyrrolidinone.
Mayer VW, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 11(1), 31-40 (1988)
1-Methyl-2-pyrrolidinone: A well-adapted solvent in the benzothiazoles synthesis.
Brembilla A, et al.
Synthetic Communications, 20(21), 3379-3384 (1990)