Key Documents
34867
Sigma-Aldrich
Butan-1-ol
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
969148
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
5.5 mmHg
Pureté
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as C3H7COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Transmittance
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
280 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
Point d'ébullition
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 1-butanol est un alcool linéaire. Sa biosynthèse à partir du glucose a été rapportée dans une souche modifiée par bioingénierie d'Escherichia coli. Sa réaction avec les diisocyanates en présence de triéthylamine (catalyseur) a été étudiée par une méthode volumétrique. Des études cinétiques suggèrent qu'il s'agit d'une réaction de second ordre consécutive et compétitive. La réaction de déshydratation de ce composé a été employée comme réaction standard pour évaluer les caractéristiques acidobasiques de diverses silices-alumines
Application
Convient à l'HPLC, la spectrophotométrie et les analyses environnementales
Le 1-butanol peut être utilisé dans l'estérification de l'acide acrylique catalysée par acide solide (sel acide de H3PW12O40, Cs2.5H0,5PW12O40). Il peut être utilisé comme co-solvant pour évaluer la séparation énantiosélective de la forme racémique du cyclohexyl méthylphosphonofluoridate (cyclosarin, GF) par une méthode de chromatographie en phase supercritique (SFC) chirale.
Autres remarques
Avis important
L'article réf. 34867-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34867-2.5L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse par HPLC ou LC-MS
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Acid-base properties of silica-aluminas: use of 1-butanol dehydration as a test reaction.
Berteau P, et al.
Applied Catalysis, 70(1), 307-323 (1991)
The kinetics of the triethylamine-catalyzed reaction of diisocyanates with 1-butanol in toluene.
Burkus J and Eckert CF.
Journal of the American Chemical Society, 80(22), 5948-5950 (1958)
Shane A Kasten et al.
Chirality, 26(12), 817-824 (2014-10-10)
Chemical warfare nerve agents (CWNAs) are extremely toxic organophosphorus compounds that contain a chiral phosphorus center. Undirected synthesis of G-type CWNAs produces stereoisomers of tabun, sarin, soman, and cyclosarin (GA, GB, GD, and GF, respectively). Analytical-scale methods were developed using
Liquid phase esterification of acrylic acid with 1-butanol catalyzed by solid acid catalysts.
Chen X, et al.
Applied Catalysis A: General, 180(!), 261-269 (1999)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose