310646
Bismuth(III) subnitrate
98%
Synonyme(s) :
Bismuth(III) nitrate basic, Bismuth(III) oxynitrate, Bismuthyl nitrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Chaîne SMILES
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
Clé InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable