Key Documents
295876
Sigma-Aldrich
Formamide
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Numéro Beilstein :
505995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.07
Qualité
spectrophotometric grade
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Limite d'explosivité
2.7-19 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
hybridization: suitable
Impuretés
<0.030% water
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 275 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 360 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Les clients ont également consulté
Philip Thomas et al.
Mutagenesis, 23(1), 57-65 (2007-12-01)
Alzheimer's disease (AD) is a premature ageing syndrome characterized by cognitive impairment arising from neuropathological changes occurring within specific areas of the brain. We report a 1.5-fold increase in trisomy 21 (P < 0.001) and a 1.2-fold increase in trisomy
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)