Key Documents
244252
Sigma-Aldrich
Acide perchlorique
ACS reagent, 70%
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.8 mmHg ( 25 °C)
Pureté
70%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Technique(s)
toxicology assay: suitable
Impuretés
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
Résidus de calcination
≤0.003%
Couleur
APHA: ≤10
Densité
1.664 g/mL at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES 
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L′acide perchlorique (HClO4), un acide oxygéné du chlore, est fortement acide par nature. Sa dissolution dans l′eau provoque la formation d′hydrates d′acide perchlorique.
Application
L′acide perchlorique a été utilisé pour désactiver la chloramine-T durant la détermination spectrophotométrique de la teneur en collagène de tendons du jambier antérieur de rat et de constructions de tendon.
Il peut également être utilisé dans les situations suivantes :
  • Pour la détermination de la teneur en glutathion réduit (GSH) et en glutathion oxydé (GSSG) dans des tissus hépatiques par chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC).
  • Comme agent antioxydant dans l′estimation du soufre (S) dans des échantillons végétaux.
  • Comme solvant pour la dissolution du plutonium.
Conditionnement
Disponible en flacons recouverts de polyéthylène : réf. 244252-2.5L-CB
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Sarah Calve et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 108(4), 875-881 (2010-01-30)
Tissue-engineered tendons, derived from an autologous cell source, have the potential to provide an ideal replacement graft that is biologically compatible and has the ability to adapt to the specific mechanical requirements of the in vivo environment. Scaffold-free tendon constructs
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 849-849 (1994)
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here
Sulfur in plant materials by digestion with nitric and perchloric acid.
Blanchar RW, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 29(1), 71-72 (1965)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 790-790 (1994)
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.