227986
Lithium nitrate
ReagentPlus®
Gamme de produits
ReagentPlus®
Forme
powder or crystals
Concentration
9-11% Li (ICP)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L)
Pf
264 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As an electrolyte and redox mediator in the Li-O2 battery.
- In the preparation of LiNO3/natural phosphate (NP) catalyst. This LiNO3/NP catalyst can be employed in the synthesis of chalcones.
- As a regenerable SEI (solid–electrolyte interphase) stabilizing agent in the rechargeable Li/O2 batteries.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable