Key Documents
221864
Sigma-Aldrich
bromure de potassium
FT-IR grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
KBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
eCl@ss :
38050405
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FT-IR grade
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Technique(s)
FTIR: suitable
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
Pf
734 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le bromure de potassium, un sel inorganique soluble dans l′eau, est un réactif d′oxydoréduction.
Application
Adapté à tous les spectromètres FT-IR.
Le bromure de potassium peut être utilisé en présence de :
  • nitrate de cérium(IV) et d′ammonium (CAN) pour la synthèse de dibromures par bromation d′alcènes.
  • perborate de sodium pour la synthèse d′anilines bromées par bromation oxydative d′amines aromatiques non protégées.
  • peroxyde d′hydrogène et acide chlorhydrique pour bromer les composés de méthylène et méthine actifs avec une forte chimiosélectivité.
Peut être utilisé pour l′extraction des protéines membranaires périphériques.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Chemoselective bromination of active methylene and methyne compounds by potassium bromide, hydrochloric acid and hydrogen peroxide.
Shimosaki R, et al.
Synlett, 2006(14), 2287-2289 (2006)
Ville Petteri Heljo et al.
Pharmaceutical research, 28(3), 540-552 (2010-10-23)
The purpose of this study is to show how disaccharides differ in their ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage. β-galactosidase was lyophilized with trehalose, sucrose, cellobiose or melibiose at 2:1, 20:1
Mild and regioselective oxidative bromination of anilines using potassium bromide and sodium perborate.
Roche D, et al.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2083-2085 (2000)
Madhusmita Dhupal et al.
International journal of nanomedicine, 13, 6735-6750 (2018-11-15)
Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) represent a scientific breakthrough in the areas of biological and medicinal applications. Interaction of TiO2 NPs with components of innate immune system remains elusive. This study explored in vitro immunotoxicity of murine macrophage RAW 264.7
An efficient bromination of alkenes using cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) and potassium bromide.
Nair V, et al.
Tetrahedron, 57(34), 7417-7422 (2001)