Merck
Toutes les photos(8)
Key Documents
221473
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de potassium
ACS reagent, ≥85%, pellets
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Formule linéaire :
KOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
38100303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Pureté
≥85%
Forme
pellets
Impuretés
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Pf
361 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L′hydroxyde de potassium est un sel inorganique principalement utilisé comme précurseur dans la synthèse d′autres composés à base de potassium, tels que l′acétate de potassium, le bicarbonate de potassium et le carbonate de potassium. À l′échelle commerciale, il est synthétisé par électrolyse du chlorure de potassium.
Application
L′hydroxyde de potassium peut être utilisé dans les processus suivants :
  • Conversion de nitriles en amide dans du tert-butanol.
  • Couplage croisé d′halogénures d′aryle avec différents nucléophiles à base de soufre, d′oxygène et d′azote dans du diméthyl sulfoxyde.
  • Comme activateur de la préparation de charbons actifs à partir d′épis de maïs.
  • Comme base pour la N-alkylation d′hétérocycles azotés dans des solvants à base d′éther de polyéthylène glycol.
  • Synthèse de (S)-1-(4-benzyl-2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one à partir de (S)-phénylalaninol.
  • Catalyse de la polymérisation de l′oxyde de propylène.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
N-Alkylation of pyrrole, indole, and several other nitrogen heterocycles using potassium hydroxide as a base in the presence of polyethylene glycols or their dialkyl ethers
Sukata K
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(1), 280-284 (1983)
Potassium acetate by fermentation with Clostridium thermoaceticum
Shah MM, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology (1997)
Dimethyl Sulfoxide/Potassium Hydroxide: A Superbase for the Transition Metal-Free Preparation of Cross-Coupling Products
Yuan Y, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(17), 2892-2898 (2010)
Ledgard J
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2009)
A study of the polymerization of propylene oxide catalyzed by anhydrous potassium hydroxide
Steiner EC, et al
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4678-4686 (1964)