Key Documents
221228
Sigma-Aldrich
Hydroxyde d′ammonium solution
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Synonyme(s) :
Ammoniaque
About This Item
Formule linéaire :
NH4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.05
Numéro Beilstein :
3587154
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
38060103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1204 °F
Limite d'explosivité
27 %
Concentration
28.0-30.0% NH3
Impuretés
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
Résidus de calcination
≤0.002%
pH
11.7 (20 °C)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Traces de cations
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'hydroxyde d'ammonium est une base faible qui est principalement utilisée comme matière première pour préparer d'autres composés ammonium tels que l'urée, le carbonate d'ammonium, le sulfate d'ammonium, etc.
Application
L'hydroxyde d'ammonium en solution peut être utilisé :
  • comme milieu pour préparer des nanoparticules de magnétite (Fe3O4) au moyen d'un procédé de coprécipitation chimique contrôlée modifié
  • comme solvant et réactif pour préparer du 4-aryl et du 4-alkyl-2,6-diméthyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate par synthèse de Hantzsch dans un synthétiseur à cavité hyperfréquence
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Les spécifications ACS correspondent à celles du produit 320145.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
An efficient and fast procedure for the Hantzsch dihydropyridine synthesis under microwave conditions.
Oehberg L and Westman J
Synlett, 2001(08), 1296-1298 (2001)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 47-63 (2014)
Christie Ying Kei Lung et al.
Dental materials journal, 32(1), 165-172 (2013-02-02)
The effect of silica-coating by sol-gel process on the bond strength of resin composite to zirconia was evaluated and compared against the sandblasting method. Four groups of zirconia samples were silica-coated by sol-gel process under varied reagent ratios of ethanol
Ramakrishna A
Goyal?s IIT foundation course chemistry: For Class-9, 160-160 (2014)
Synthesis and characterization of biocompatible Fe3O4 nanoparticles.
Sun J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 80(2), 333-341 (2007)
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocoles
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.