Key Documents
Z801542
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
optical glass
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 6030-OG
Paramètres
360-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
Volume de la chambre
17,500 μL
Longueur du trajet optique
50 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
without lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH