Y0000375
Fluspirilene impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-3-(hydroxymethyl)-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluspirilene
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement