Key Documents
W364620
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenal
≥97%, FG
Synonyme(s) :
3-Methylcrotonaldehyde, 3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Numéro FEMA:
3646
Numéro Beilstein :
1734740
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
05.124
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pression de vapeur
7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
133-135 °C (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cherry; fruity; nutty; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Study on the reaction of 3-methyl-2-butenal and 3-methylbutanal with Cl atoms: kinetics and reaction mechanism.: Focuses on the kinetics and mechanisms of reactions between 3-methyl-2-butenal and chlorine atoms, which are crucial for understanding its stability and reactivity in environmental contexts (Shi et al., 2022).
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup