T59455
Triethylene glycol
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Triglycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
699 °F
Limite d'explosivité
9.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L)
Point d'ébullition
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
−7 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- To prepare fatty acid gelators, which are used to gelate various edible and vegetable oils.
- As a solvent to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in situ protein purification.
- As an absorbent agent in the subsea natural gas dehydration process.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
330.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
166 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter