T1707000
Tolnaftate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tolnaftate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
Clé InChI
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable