SMB01345
N-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide
Synonyme(s) :
1,6-Dihydro-1-methyl-6 -oxonicotinamide, 1-Methyl-5-carboxylamide-2-pyridone, 2-Py, 2PY, 3-Carbamoyl-1-methyl-6-pyridone, N1-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide, Me2PY, Met2PY, Nedifloramide, Nudifloramide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
210—21.5 °C
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Clé InChI
JLQSXXWTCJPCBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable