SMB01343
Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
5β-Tetrahydrocortisol, THF, Tetrahydro F, Tetrahydrocompound F, Tetrahydrohydrocortisone, Urocortisol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CO)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
AODPIQQILQLWGS-GXBDJPPSSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable