SMB01336
(±)-DIBOA
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
DIBOA, 2,4-Dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Pf
153—154 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
Clé InChI
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3