RTC000100
Ethylbenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ethylbenzene, NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1265457
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
810 °F
Limite d'explosivité
6.7 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
136 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
hearing organs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F
Point d'éclair (°C)
15 °C