PHR8967
Diazepam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one, Ro 5-2807
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famille d'API
diazepam
Conditionnement
pkg of 200MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable