PHR3881
D-(−)-Tartaric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Description
synthetic
Conditionnement
pkg of 500MG
Pf
172-174 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Description générale
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3