PHR3167
1,3-Propanediol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1570483
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
Famille d'API
1,3-propanediol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable