PHR2965
Plastic Additive 16
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Epoxidized linseed oil, ELO, Linseed oil, epoxidized
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1545078
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Densité
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable