PHR2939
Salbutamol Impurity K
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
2-(tert-Butylamino)-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C13H18ClNO3/c1-13(2,3)15-6-11(17)8-4-9(7-16)12(18)10(14)5-8/h4-5,15-16,18H,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
XGPDAKVHCAQAPH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable