PHR2444
Diclofenac Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, N-(2,6-Dichlorophenyl)anthranilaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
diclofenac
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2C=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
Clé InChI
MILOIOYXRHLAAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable