PHR2071
Benzhydrol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Diphenylmethanol, Diphenhydramine Impurity D, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000887
traceable to USP 1051602
Famille d'API
diphenhydramine, cyclizine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Point d'ébullition
297-298 °C (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Clé InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzhydrol is a commonly used precursor in the production of pharmaceutical drugs, such as antihistamines, antihypertensives, and antiallergens.
Application
Remarque sur l'analyse
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable