PHR1926
Hydrocortisone Hemisuccinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Hydrocortisone 21-hemisuccinate monohydrate, 11β,17aα,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 187
traceable to Ph. Eur. H1425000
traceable to USP 1319002
Famille d'API
hydrocortisone
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C25H34O8.H2O/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);1H2/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
Clé InChI
AFLWPAGYTPJSEY-CODXZCKSSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable