PHR1622
Travoprost
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Travoprost solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1673001
Famille d'API
travoprost
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 3 mL
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable