Key Documents
PHL89595
Catalpol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside, Catalpinoside, De(p-hydroxybenzoyl)catalposide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H22O10/c16-3-6-9(19)10(20)11(21)14(23-6)24-13-7-5(1-2-22-13)8(18)12-15(7,4-17)25-12/h1-2,5-14,16-21H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1
Clé InChI
LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3