PHL80833
Uzarin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Uzarigenin 3-sophoroside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(47-32-30(43)28(41)26(39)23(49-32)15-46-31-29(42)27(40)25(38)22(13-36)48-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(37)45-14-16/h11,17-23,25-32,36,38-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20?,21?,22?,23?,25-,26-,27?,28?,29?,30?,31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1
Clé InChI
COIUWGNHAYDCDZ-KEELYLMESA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable