Key Documents
NIST8632A
Ultra Fine Test Dust (UFTD)
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Silica, crystalline quartz
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Conditionnement
pkg of 20 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable