NIST330A
Copper ore
NIST® SRM® 330a, mill heads
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 bottle x 90 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
Format
matrix material
Description générale
SRM 330A_cert
SRM 330A_SDS
Autres remarques
Aluminium (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Copper (Cu), Potassium (K), Magnesium (Mg), Sodium (Na)
Reference/Informational value is provided for the following analytes
.Iron (Fe), Silicon (Si), Cadmium (Cd), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Gallium (Ga), Lithium (Li), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Strontium (Sr), Yttrium (Y), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Molybdinum (Mo), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Lead (Pb), Thorium (Th), Titanium (Ti), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable